D-(+)-Cellobiose
Proveedor: DIFCO (PART OF BD)
DIFC216010EA 0 EUR
NOVS216010 DIFC216010
D-(+)-Cellobiose
D-(+)-Cellobiose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136034
Núm. CAS: 528-50-7
EINECS: 208-436-5