D-(+)-Cellobiose, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
219458-25EA 71.1 EUR
219458-25
D-(+)-Cellobiose, Millipore®
D-(+)-Cellobiose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136034
Núm. CAS: 528-50-7
EINECS: 208-436-5