Benzyloxyacetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
L08651.09EA 85 EUR
L08651.09 L08651.18
Benzyloxyacetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Benzyloxyacetaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196,24 g/mol
Pto. Ebullición: 80…82 °C (0,5 mmHg)
Densidad: 1,035
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082233
Núm. CAS: 127657-97-0
EINECS: 000-000-0