Erucic acid, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
45629-1G-FEA 194 EUR
45629-1G-F 45629-5G-F
Erucic acid, Supelco®
Erucic acid
Formula: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338,58 g/mol
Número MDL: MFCD00063188
Núm. CAS: 112-86-7
EINECS: 204-011-3