Mesitylacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAM1218-5GEA
121
EUR
TCIAM1218-5G
Mesitylacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Mesitylacetic acid
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178,23 g/mol |
Número MDL:
MFCD00014368 Núm. CAS: 4408-60-0 EINECS: 224-556-0 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |