3,5-Dimethyl-3-hexanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD1971-5MLEA 42 EUR
TCIAD1971-5ML
3,5-Dimethyl-3-hexanol ≥99.0% (por GC)
3,5-Dimethyl-3-hexanol
Formula: C₈H₁₈O
Pto. Ebullición: 63°C
Número MDL: MFCD00021823
Núm. CAS: 4209-91-0
EINECS: 224-136-7
UN: 1987
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/67/28978767.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %