2-Chloro-4'-phenylacetophenone ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC0252-5GEA 61 EUR
TCIAC0252-5G TCIAC0252-25G
2-Chloro-4'-phenylacetophenone ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-4'-phenylacetophenone
Formula: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,6895 g/mol
Número MDL: MFCD00058937
Núm. CAS: 635-84-7
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/03/28937303.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency