Chlorodimethyloctylsilane 97%, barras
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L16564.06EA 31.3 EUR
L16564.06
Chlorodimethyloctylsilane 97%, barras
Chlorodimethyloctylsilane
Formula: C₁₀H₂₃ClSi
MW: 206,83
Pto. Ebullición: 222…225 °C
Densidad: 0,873
Pto. de inflamación: 92 °C (198 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000511
Núm. CAS: 18162-84-0
EINECS: 242-044-5
UN: 2987
ADR: 8,II