Dimethylthexylchlorosilane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAT2116-5GEA 107 EUR
TCIAT2116-5G
Dimethylthexylchlorosilane ≥95.0% (por GC)
Dimethylthexylchlorosilane
Formula: C₈H₁₉ClSi
Pto. Ebullición: 56°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00012175
Núm. CAS: 67373-56-2
UN: 2986
ADR: 8,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/01/28996001.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %