Dioctyldichlorosilane ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
42599.09EA 97.2 EUR
42599.09 42599.18
Dioctyldichlorosilane ≥97%
Dioctyldichlorosilane
Formula: C₁₆H₃₄Cl₂Si
MW: 325,44 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C (0,2 mmHg)
Densidad: 0,940
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074472
Núm. CAS: 18416-07-4
UN: 2987
ADR: 8,II