2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB2084-25GEA
88
EUR
TCIAB2084-25G
TCIAB2084-5G
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥97.0% (por GC)
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol |
Número MDL:
MFCD00155124 Núm. CAS: 34824-58-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |