2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L19604.14EA 145 EUR
L19604.14 L19604.06
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Pto. Ebullición: 126…127 °C (5 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155124
Núm. CAS: 34824-58-3
EINECS: 000-000-0