5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde para síntesis
Proveedor: Merck
8.14808.0010EA 0 EUR
8.14808.0010
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde para síntesis
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₂H₈FNO
MW: 201,2000 g/mol
Número MDL: MFCD02093924
Núm. CAS: 381684-96-4