6-Aminonicotinamide, pale yellow crystalline powder
Proveedor: MP Biomedicals
ICNA0215010301EA
132
EUR
ICNA0215010301
ICNA0215010305
6-Aminonicotinamide, pale yellow crystalline powder
6-Aminonicotinamide
Soluble in warm methanol (0,2/20).
Formula:
C₆H₇N₃O MW: 137,14 |
Número MDL:
MFCD00006327 Núm. CAS: 329-89-5 EINECS: 206-349-7 |
Resultados test especificaciones
Identity Test | Passes |
FTIR | Conforms to Standard |
Melting Point | 240 - 250 °C |