Lanthanum(III) isopropoxide 98%
Peligro
ACRO383640050EA 353 EUR
ACRO383640050 ACRO383640010
Lanthanum(III) isopropoxide 98%
Lanthanum(III) isopropoxide
Formula: C₉H₂₁LaO₃
MW: 316,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015305
Núm. CAS: 19446-52-7
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 %