Bismuth vanadium tetraoxide ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
39220.22EA
454
EUR
39220.22
39220.14
Bismuth vanadium tetraoxide ≥99.9% (metals basis)
Bismuth vanadium tetraoxide
Formula:
BiO₄V Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064836 Núm. CAS: 14059-33-7 EINECS: 237-898-0 UN: 3285 ADR: 6.1,III |