Aluminum titanium oxide ≥99.5% (metals basis), en polvo -100 Mesh
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
14484.14EA 112 EUR
14484.14 14484.22
Aluminum titanium oxide ≥99.5% (metals basis), en polvo -100 Mesh
Aluminum titanium oxide
Aluminum titanium oxide is used in refractory industry.
Formula: Al₂O₅Ti
MW: 181,86 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064749
Núm. CAS: 12004-39-6
EINECS: 234-456-9