Thallium(I) hexafluorophosphate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
39627.06EA 298 EUR
39627.06 39627.14
Thallium(I) hexafluorophosphate ≥97%
Thallium(I) hexafluorophosphate
Formula: F₆PTl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049807
Núm. CAS: 60969-19-9
UN: 1707
ADR: 6.1,II