5-Chloro-2-benzoxazolinone ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B24507.18EA 49.2 EUR
B24507.18
5-Chloro-2-benzoxazolinone ≥99%
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Formula: C₇H₄ClNO₂
MW: 169,57 g/mol
Pto. de fusión: 189…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005717
Núm. CAS: 95-25-0
EINECS: 202-403-9