Trypan blue para microscopía, Sigma-Aldrich®
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.11732.9999 1.11732.0000
Trypan blue para microscopía, Sigma-Aldrich®
Trypan blue
C.I. 23850
Formula: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960,82 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003969
Núm. CAS: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
Dye content (spectrophotometrically) ≥ 80 %
Identity sodium passes test
Identity UV/VIS-Spectrum passes test
Absorption maximum λ max (water) 590 - 600 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water) 650 - 820
TLC-Test passes test
Loss on drying (110 °C) ≤ 15 %
Suitability for microscopy passes test