3,4-Dichlorobenzoic anhydride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H32900.03EA 68.3 EUR
H32900.03 H32900.06
3,4-Dichlorobenzoic anhydride 95%
3,4-Dichlorobenzoic anhydride
Formula: C₁₄H₆Cl₄O₃
Pto. de fusión: 153…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09757545
Núm. CAS: 86866-14-0