2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
H50685.06EA 175 EUR
H50685.06 H50685.03
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98%
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002306
Núm. CAS: 36436-65-4
EINECS: 253-035-0