Benzophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
H53486.14EA
141
EUR
H53486.14
H53486.06
Benzophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥97%
Benzophenone-p-toluenesulphonylhydrazone
Formula:
C₂₀H₁₈N₂O₂S MW: 350,44 Pto. de fusión: 178…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00381345 Núm. CAS: 4545-20-4 |