Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
H53474.14EA 248 EUR
H53474.14 H53474.06
Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98%
Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone
Formula: C₁₅H₁₆N₂O₂S
MW: 288,36 g/mol
Pto. de fusión: 144…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01140191
Núm. CAS: 4545-21-5