4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAT1593-10GEA 134 EUR
TCIAT1593-10G
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Formula: C₁₆H₈F₆O₃
MW: 362,23 g/mol
Número MDL: MFCD00671577
Núm. CAS: 25753-16-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/00/28995600.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 127.0 to 133.0 deg-C