4-Fluoro-4'-hydroxybenzophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAF0269-10GEA 52 EUR
TCIAF0269-10G
4-Fluoro-4'-hydroxybenzophenone ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-4'-hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,2078 g/mol
Número MDL: MFCD00011484
Núm. CAS: 25913-05-7
EINECS: 247-340-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/68/28968868.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 171.0 deg-C