2-Fluoro-4'-hydroxybenzophenone ≥98%
Atención
L15494.06EA 70.9 EUR
L15494.06 L15494.03
2-Fluoro-4'-hydroxybenzophenone ≥98%
2-Fluoro-4'-hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Pto. de fusión: 115…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075694
Núm. CAS: 101969-75-9
EINECS: 000-000-0