2-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥99%
Atención
L13653.14EA 105 EUR
L13653.14
2-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥99%
2-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formula: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,25 g/mol
Pto. Ebullición: 155…160 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00749331
Núm. CAS: 66938-29-2
EINECS: 000-000-0