2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H35800.14EA
66.9
EUR
H35800.14
H35800.22
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Formula:
C₁₃H₈ClNO₃ MW: 261,66 g/mol Pto. de fusión: 78…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007295 Núm. CAS: 34052-37-4 EINECS: 251-811-3 |