Diphenylacetaldehyde ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD2492-25GEA 392 EUR
TCIAD2492-25G TCIAD2492-5G
Diphenylacetaldehyde ≥95.0% (por GC)
Diphenylacetaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O
MW: 196,2400 g/mol
Pto. Ebullición: 175°C
Número MDL: MFCD00006972
Núm. CAS: 947-91-1
EINECS: 213-433-7
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/18/28979418.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %