5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB2341-5GEA 130 EUR
TCIAB2341-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,11
Número MDL: MFCD00525062
Núm. CAS: 55082-33-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/92/28934092.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 114.0 deg-C