5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B25507.14EA 317 EUR
B25507.14 B25507.06
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,11 g/mol
Pto. de fusión: 108…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00525062
Núm. CAS: 55082-33-2