N-Benzyl-3-borono-4-methylbenzenesulphonamide ≥97%
Atención
H52919.MDEA 230 EUR
H52919.MD
N-Benzyl-3-borono-4-methylbenzenesulphonamide ≥97%
N-Benzyl-3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₄H₁₆BNO₄S
MW: 305,16 g/mol
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363760
Núm. CAS: 871329-73-6