N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAE0262-25GEA 73 EUR
TCIAE0262-25G TCIAE0262-500G
N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline ≥99.0% (by titrimetric analysis)
N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline
Formula: C₁₉H₂₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009465
Núm. CAS: 29743-08-6
EINECS: 249-821-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/14/28967814.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency