N-Benzylideneaniline ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A14746.06EA 52.6 EUR
A14746.06 A14746.14 A14746.22
N-Benzylideneaniline ≥99%
N-Benzylideneaniline
Formula: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Pto. de fusión: 52…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003027
Núm. CAS: 538-51-2
EINECS: 208-694-9