2-Aminoazotoluene, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: Solvent Yellow 34′-Amino-2,3′-dimethylazobenzeneFast Garnet GBC baseC.I. 11160
M-Clarity™ quality level = MQ200
121568-100GEA 143 EUR
121568-100G
2-Aminoazotoluene, Sigma-Aldrich®
2-Aminoazotoluene
Formula: C₁₄H₁₅N₃
MW: 225,29 g/mol
Número MDL: MFCD00007733
Núm. CAS: 97-56-3
EINECS: 202-591-2