3,4-Difluorobenzamidoxime ≥97%
Atención
H54636.03EA 119 EUR
H54636.03
3,4-Difluorobenzamidoxime ≥97%
3,4-Difluorobenzamidoxime
Formula: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660194
Núm. CAS: 500024-74-8