2-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAM0712-5GEA 144 EUR
TCIAM0712-5G
2-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (por GC)
2-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃S
Número MDL: MFCD00025078
Núm. CAS: 3708-04-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/88/28974188.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency