4'-(Pentafluorothio)acetophenone ≥97%
Atención
H33056.03EA 78.8 EUR
H33056.03 H33056.06
4'-(Pentafluorothio)acetophenone ≥97%
4'-(Pentafluorothio)acetophenone
Formula: C₈H₇F₅OS
MW: 246,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652408
Núm. CAS: 401892-83-9