2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50799.MDEA 76.1 EUR
H50799.MD
2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride 98%
2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆ClNO
MW: 213,71 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18785640
Núm. CAS: 38506-97-7