Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
B21626.04EA
79.9
EUR
B21626.04
B21626.09
Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Methyl-4-acetylbenzoate
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,19 g/mol Pto. de fusión: 92…95 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216474 Núm. CAS: 3609-53-8 |