Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO424770050EA
166
EUR
ACRO424770050
ACRO424770010
Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Methyl-4-acetylbenzoate
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,19 g/mol Pto. de fusión: 93…95 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216474 Núm. CAS: 3609-53-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 93 to 95 °C |
GC | ≥99.0 % |