Tolylfluanid, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
32060-250MGEA 64.7 EUR
32060-250MG
Tolylfluanid, Supelco®
Tolylfluanid
Formula: C₁₀H₁₃Cl₂FN₂O₂S₂
Número MDL: MFCD00055477
Núm. CAS: 731-27-1
EINECS: 211-986-9