N-tert-Butyl-3-borono-4-methylbenzenesulphonamide ≥95%
|
Atención
|
H53316.MDEA
668
EUR
H53316.MD
N-tert-Butyl-3-borono-4-methylbenzenesulphonamide ≥95%
N-tert-Butyl-3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Formula:
C₁₁H₁₈BNO₄S MW: 271,14 g/mol Pto. de fusión: 142…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08235063 Núm. CAS: 874219-47-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...