Piceatannol, Calbiochem®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
527948-1EA 58 EUR
527948-1
Piceatannol, Calbiochem®
Piceatannol
Formula: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,2427 g/mol
Número MDL: MFCD00221715
Núm. CAS: 10083-24-6