Piceatannol
Proveedor: Enzo Life Sciences
ALEXALX270202-M001EA 53 EUR
ALEXALX270202-M001 ALEXALX270202M010 ALEXALX270202-M005 ALEXALX270202-M050
Piceatannol
Piceatannol
Formula: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,2427 g/mol
Número MDL: MFCD00221715
Núm. CAS: 10083-24-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/85/45347485.jpg