4-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM2069-25GEA 537 EUR
TCIAM2069-25G TCIAM2069-5G
4-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (por GC)
4-Methoxydiphenylamine
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,2500 g/mol
Pto. Ebullición: 195°C
Número MDL: MFCD00228649
Núm. CAS: 1208-86-2
EINECS: 214-902-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/24/28988024.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C