3-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAM1135-500GEA 231 EUR
TCIAM1135-500G TCIAM1135-25G
3-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (por GC)
3-Methoxydiphenylamine
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD00008383
Núm. CAS: 101-16-6
EINECS: 202-921-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/36/28974836.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C