3-Methoxydiphenylamine, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
275980-25GEA 260 EUR
275980-25G
3-Methoxydiphenylamine, Sigma-Aldrich®
3-Methoxydiphenylamine
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Número MDL: MFCD00008383
Núm. CAS: 101-16-6
EINECS: 202-921-5