4-(Phenylazo)diphenylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAP0146-5GEA
32
EUR
TCIAP0146-5G
TCIAP0146-25G
4-(Phenylazo)diphenylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-(Phenylazo)diphenylamine
Formula:
C₁₈H₁₅N₃ MW: 273,34 g/mol |
Número MDL:
MFCD00003023 Núm. CAS: 101-75-7 EINECS: 202-972-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 86.0 to 90.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |